Läs mer
tert-butyl-3-endo-hydroxi-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-8-karboxylat, Thermo Scientific™
Produktkod. 11396845
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11396845 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10380134 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11396845 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC74315DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 143557-91-9
Molekylformel C12H21NO3
Molekylvikt (g/mol) 227.304
MDL-nummer MFCD09966165
InChI-nyckel SEGZJJSZYOEABC-IDKOKCKLSA-N
PubChem CID 58414652
IUPAC-namn tert-butyl (5S)-3-hydroxi-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-8-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1C2CCC1CC(C2)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tert-butyl 3-endo-hydroxy-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 227.3
Procent renhet 97%