Läs mer
tert-Butyl-(3-iodo-1,1-dimethyl-propoxy)-dimethyL-silane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl-(3-iodo-1,1-dimethyl-propoxy)-dimethyL-silane |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H25IOSi/c1-10(2,3)14(6,7)13-11(4,5)8-9-12/h8-9H2,1-7H3 |
| Formel vikt | 328.0719 |