Läs mer
tert-butyl-3-oxo-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-8-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl 3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 225.29 |
| Procent renhet | 97% |