Läs mer
tert-butyl-3-oxo-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-8-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11396885
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11396885 5 g 5g
10065682 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11396885 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07066DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 185099-67-6
Molekylformel C12H19NO3
Molekylvikt (g/mol) 225.288
InChI-nyckel MENILFUADYEXNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylate, n-boc-nortropinone, n-boc-4-nortropinone, n-tert-butoxycarbonyl nortropinone, 8-boc-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 3-oxo-8-aza-bicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylic acid tert-butyl ester, t-butyl 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylate, 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylic acid tert-butyl ester, n-boc-nororopinone, 8-tert-butoxycarbonyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one;
PubChem CID 2794767
IUPAC-namn tert-butyl-3-oxo-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-8-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1C2CCC1CC(=O)C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl 3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 225.29
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • tert-Butyl 3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: tert-Butyl 3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate