Läs mer
tert-Butyl 3-oxocyklobutankarboxylat, 97 %
Produktkod. p-7041423
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15418658 250 mg 250mg
15498648 1 g 1g
15408658 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15418658 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62064.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 145549-76-4 | C9H14O3 | 170,208 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 145549-76-4
Molekylformel C9H14O3
Molekylvikt (g/mol) 170.208
MDL-nummer MFCD12827541
InChI-nyckel JINYZTGTQXDUQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 3-oxocyclobutanecarboxylate, 3-oxo-cyclobutanecarboxylic acid tert-butyl ester, cyclobutanecarboxylic acid, 3-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 3-oxo-cyclobutanecarboxylate, 1-boc-cyclobutan-3-one, t-butyl 3-oxocyclobutanecarboxylate, 3-tert-butyloxycarbonylcyclobutanone, tert-butyl3-oxocyclobutanecarboxylate, tert-butyl 3-oxocyclobutane carboxylate, t-butyl-3-oxocyclobutanecarboxylate
PubChem CID 10261520
IUPAC-namn tert-butyl 3-oxocyklobutan-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)C1CC(=O)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl 3-oxocyclobutanecarboxylate
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 170.2
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.