Läs mer
tert-butyl 3-(tiokarbamoyl)piperidin-1-karboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10672275
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10672275 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
11346905 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10672275 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO08288DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 274682-80-3
Molekylformel C11H20N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 244.353
MDL-nummer MFCD10700060
InChI-nyckel ZCELPXRDWJCIJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 3-thiocarbamoyl piperidine-1-carboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl piperidine-3-thiocarboxamide, 3-thiocarbamoyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-3-carbamothioylpiperidine, 3-carbamothioylpiperidine, n1-boc protected, 3-carbamothioylpiperidine,n1-boc protected, tert-butyl3-carbamothioylpiperidine-1-carboxylate, tert-butyl 3-aminothioxomethyl piperidinecarboxylate, tert-butyl 3-aminocarbonothioyl piperidine-1-carboxylate, 1-piperidinecarboxylicacid, 3-aminothioxomethyl-, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 23546083
IUPAC-namn tert-butyl-3-karbamotioylpiperidin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)C(=S)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tert-butyl 3-(thiocarbamoyl)piperidine-1-carboxylate
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 244.36
Procent renhet 95%