Läs mer
tert-butyl 3-(tiokarbamoyl)piperidin-1-karboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11346905
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11346905 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10672275 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11346905 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO08288DE
Kemiska identifierare
CAS 274682-80-3
Molekylformel C11H20N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 244.353
MDL-nummer MFCD10700060
InChI-nyckel ZCELPXRDWJCIJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 3-thiocarbamoyl piperidine-1-carboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl piperidine-3-thiocarboxamide, 3-thiocarbamoyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-3-carbamothioylpiperidine, 3-carbamothioylpiperidine, n1-boc protected, 3-carbamothioylpiperidine,n1-boc protected, tert-butyl3-carbamothioylpiperidine-1-carboxylate, tert-butyl 3-aminothioxomethyl piperidinecarboxylate, tert-butyl 3-aminocarbonothioyl piperidine-1-carboxylate, 1-piperidinecarboxylicacid, 3-aminothioxomethyl-, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 23546083
IUPAC-namn tert-butyl-3-karbamotioylpiperidin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)C(=S)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tert-butyl 3-(thiocarbamoyl)piperidine-1-carboxylate
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 244.36
Procent renhet 95%