Läs mer
tert-Butyl 3-(trifluoromethylsulfonyloxy)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ene-8-carboxylate, Thermo Scientific™
Produktkod. 11916671 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11916671 1 g Glasflaska 1g
11926671 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11916671 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 438590010
Kemiska identifierare
CAS 185099-68-7
Molekylformel C13H18F3NO5S
Molekylvikt (g/mol) 357.35
InChI-nyckel CJDKVEWDWXIBSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-boc-3-trifluoromethylsulfonyloxy-8-azabicyclo 3.2.1 oct-3-ene, tert-butyl 3-trifluoromethanesulfonyloxy-8-azabicyclo 3.2.1 oct-2-ene-8-carboxylate, tert-butyl 3-trifluoromethylsulfonyloxy-8-azabicyclo 3.2.1 oct-2-ene-8-carboxylate, tert-butyl 3-trifluoromethylsulfonyloxy-8-azabicyclo 3.2.1 oct-3-ene-8-carboxylate, 8-azabicyclo 3.2.1 oct-2-ene-8-carboxylic acid,3-trifluoromethyl sulfonyl oxy-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 3-trifluoromethyl sulfonyl oxy-8-azabicyclo 3.2.1 oct-2-ene-8-carboxylate, 1r,5s-tert-butyl 3-trifluoromethylsulfonyloxy, tert-butyl 3-trifluoromethyl sulfonyl oxy-8-azabicyclo 3.2.1 oct-3-ene-8-carboxylate, tert-butyl 3-trifluoromethanesulfonyl oxy-8-azabicyclo 3.2.1 oct-2-ene-8-carboxylate
PubChem CID 22648094
IUPAC-namn tert-butyl-3-(trifluormetylsulfonyloxi)-8-azabicyklo[3.2.1]okt-3-en-8-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1C2CCC1C=C(C2)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl 3-(trifluoromethylsulfonyloxy)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ene-8-carboxylate
Smältpunkt 36°C to 40°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 357.35
Procent renhet ≥94.0%
Fysisk form Kristallint pulver eller lågsmältande fast ämne
compliance-icons
Produktbeteckning
  • tert-Butyl 3-(trifluoromethylsulfonyloxy)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ene-8-carboxylate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.