Läs mer
tert-butyl (3R)-3-amino-5-metylhexanoat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10265911 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10265911 100 mg Glasflaska 100mg
10577021 500 mg Glasflaska 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10265911 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 337921000
Kemiska identifierare
CAS 166023-29-6
Molekylformel C11H24NO2
Molekylvikt (g/mol) 202.32
MDL-nummer MFCD01076257
InChI-nyckel WBOPVTYXLFEVGP-SECBINFHSA-O
PubChem CID 2733825
IUPAC-namn tert-butyl (3R)-3-amino-5-metylhexanoat
LEDER CC(C)C[C@@H]([NH3+])CC(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl (3R)-3-amino-5-methylhexanoate
Namnnotering 97%
Färg Färglös till gul
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4300 to 1.432
Specifik rotation -15
Synonym tert-butyl 3r-3-amino-5-methylhexanoate, hexanoicacid, 3-amino-5-methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 3r, tert-butyl 3r-3-amino-5-methyl-hexanoate, r-tert-butyl 3-amino-5-methylhexanoate, 3r-3-amino-5-methylhexanoic acid tert-butyl ester, hexanoicacid,3-amino-5-methyl-,1,1-dimethylethyl ester, 3r
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 201.31
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • tert-Butyl (3R)-3-amino-5-methylhexanoate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.