Läs mer
tert-Butyl (3R)-3-aminobutanoate, 95%
Produktkod. 10542232 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
2.5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10542232 500 mg Glasflaska 500mg
10464605 2.5 g Glasflaska 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10542232 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 337955000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 158849-23-1 | C8H17NO2 | 159.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 158849-23-1
Molekylformel C8H17NO2
Molekylvikt (g/mol) 159.23
MDL-nummer MFCD00798293
InChI-nyckel BFFNZGWJTHWUMY-ZCFIWIBFSA-N
Synonym tert-butyl 3r-3-aminobutanoate, r-tert-butyl 3-aminobutanoate, tert-butyl-3r-3-aminobutanoate, tert-butyl r-3-aminobutyrate, tert-butyl r-3-aminobutanoate, 1,1-dimethylethyl 3r-3-aminobutanoate, r-3-aminobutyric acid tert-butyl ester, tert-butyl r-3-amino-3-methylpropionate, butanoic acid, 3-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, 3r
PubChem CID 2733826
IUPAC-namn tert-butyl (3R)-3-aminobutanoat
LEDER CC(CC(=O)OC(C)(C)C)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl (3R)-3-aminobutanoate
Kokpunkt 50.0°C (0.7 mmHg)
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4240 to 1.4260
Specifik rotation − 24.00
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 159.23
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • tert-Butyl (3R)-3-aminobutanoate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.