Läs mer
tert-Butyl (3S)-3-amino-3-phenylpropanoate, 97%
Produktkod. 10745293 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10745293 250 mg 250mg
10075753 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10745293 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 337892500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 120686-18-2 | C13H20NO2 | 222.31 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120686-18-2
Molekylformel C13H20NO2
Molekylvikt (g/mol) 222.31
MDL-nummer MFCD00798310
InChI-nyckel TYYCBAISLMKLMT-NSHDSACASA-O
PubChem CID 7021093
LEDER CC(C)(C)OC(=O)C[C@H]([NH3+])C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemiskt namn eller material tert-Butyl (3S)-3-amino-3-phenylpropanoate
Namnnotering 97%
Färg Färglös till Brun
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4960 to 1.498
Specifik rotation -22
Synonym s-tert-butyl 3-amino-3-phenylpropanoate, tert-butyl 3s-3-amino-3-phenylpropanoate, benzenepropanoic acid, b-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, bs, s-tert-butyl3-amino-3-phenylpropanoate, t-butyl 3s-3-amino-3-phenylpropanoate, s-alpha-2-oxo-2-tert-butoxyethyl benzyl amine, tert-butyl-3s-3-amino-3-phenylpropanoate, benzenepropanoic acid,b-amino-,1,1-dimethylethyl ester, bs
IUPAC-namn tert-butyl (3S)-3-amino-3-fenylpropanoat
Specifikt rotationsförhållande - 22.00 (20.00°C c=1,CHCl3)
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 221.3
Procent renhet 97%
Fysisk form Något trögflytande vätska
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl (3S)-3-amino-3-phenylpropanoate
Signalord
  • Fara
Farekategori
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faresætning
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Sikkerhedssætning
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.