Läs mer
tert-Butyl (3S)-3-amino-5-methylhexanoate, 95%
Produktkod. 10143441 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10143441 100 mg 100mg
10367851 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10143441 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 337931000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 166023-30-9 | C11H23NO2 | 201.31 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 166023-30-9
Molekylformel C11H23NO2
Molekylvikt (g/mol) 201.31
MDL-nummer MFCD01076260
InChI-nyckel WBOPVTYXLFEVGP-VIFPVBQESA-N
Synonym tert-butyl 3s-3-amino-5-methylhexanoate, s-tert-butyl 3-amino-5-methylhexanoate, hexanoic acid,3-amino-5-methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 3s, tert-butyl 3s-3-amino-5-methyl-hexanoate, 3s-3-amino-5-methylhexanoic acid tert-butyl ester, hexanoic acid,3-amino-5-methyl-,1,1-dimethylethyl ester, 3s
PubChem CID 7021556
IUPAC-namn tert-butyl (3S)-3-amino-5-metylhexanoat
LEDER CC(C)CC(CC(=O)OC(C)(C)C)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl (3S)-3-amino-5-methylhexanoate
Namnnotering 97%
Färg Färglös till orange-gul
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4300 to 1.4350 (20°C, 589nm)
Specifik rotation 12
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 201.31
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • tert-Butyl (3S)-3-amino-5-methylhexanoate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.