Läs mer
tert-butyl (3S)-3-aminobutanoat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10728552 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10728552 100 mg 100mg
10595223 250 mg 250mg
10287263 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10728552 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 337941000
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 161105-54-0
MDL-nummer MFCD00798294
InChI-nyckel BFFNZGWJTHWUMY-LURJTMIESA-N
PubChem CID 7021083
IUPAC-namn tert-butyl (3S)-3-aminobutanoat
LEDER CC(CC(=O)OC(C)(C)C)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl (3S)-3-aminobutanoate
Namnnotering 95%
Färg Färglös till gul
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Molekylformel C8H17NO2
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4230 to 1.427
Specifik rotation + 24
Synonym tert-butyl 3s-3-aminobutanoate, s-tert-butyl 3-aminobutanoate, butanoic acid, 3-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, 3s, tert-butyl-3s-3-aminobutanoate, tert-butyl s-3-aminobutyrate, 1,1-dimethylethyl 35-3-aminobutanoate, s-3-aminobutyric acid tert-butyl ester, 1,1-dimethylethyl 3s-3-aminobutanoate, butanoic acid,3-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, 3s
Molekylvikt (g/mol) 159.23
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 159.23
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • tert-Butyl (3S)-3-aminobutanoate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.