Läs mer
tert-Butyl 4-(2-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)ethyl)piperazine-1-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl 4-(2-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)ethyl)piperazine-1-carboxylate |
| CAS | 1098597-38-6 |
| Molekylformel | C14H26N4O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H26N4O3/c1-14(2,3)21-13(20)18-10-7-16(8-11-18)6-9-17-5-4-15-12(17)19/h4-11H2,1-3H3,(H,15,19) |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CCN2CCNC2=O)CC1 |
| IUPAC-namn | tert-butyl 4-[2-(2-oxoimidazolidin-1-yl)ethyl]piperazine-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 298.38 |
| Formel vikt | 298.2005 |