Läs mer
tert-butyl 4-(2-(aminometyl)fenyl)piperazin-1-karboxylat,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10117722
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10117722 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10085822 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10117722 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC30713DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 174855-53-9
Molekylformel C16H25N3O2
Molekylvikt (g/mol) 291.395
MDL-nummer MFCD04115066
InChI-nyckel UINNZXQKTNAOBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-2-aminomethyl phenyl piperazine-1-carboxylate, 1-boc-4-2-aminomethyl phenyl piperazine, 1-boc-4-2-aminomethyl-phenyl-piperazine, 1-2-aminomethyl-phenyl-piperazine-4-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-2-aminomethyl phenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-2-aminomethyl-phenyl-piperazine-4-carboxylic a, 2-4-t-butoxycarbonylpiperazin-1-yl phenylmethylamine, 4-2-aminomethyl-phenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-2-aminomethyl phenyl-1-piperazinecarboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 4961274
IUPAC-namn tert-butyl-4-[2-(aminometyl)fenyl]piperazin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=CC=C2CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tert-butyl 4-[2-(aminomethyl)phenyl]piperazine-1-carboxylate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 291.39
Procent renhet 97%