Läs mer
tert-butyl-4-(2-aminofenoxi)tetrahydro-1(2H)-pyridinkarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10074962
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10074962 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10074962 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07069DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl 4-(2-aminophenoxy)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
CAS 690632-14-5
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C16H24N2O3
MDL-nummer MFCD05865139
Kvantitet 1 g
Synonym tert-butyl 4-2-aminophenoxy piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-2-aminophenoxy tetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, 1-boc-4-2-aminophenoxy-piperidine, tert-butyl4-2-aminophenoxy piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-2-aminophenoxy tetrahydro-1 2h pyridinecarboxylate, tert-butyl4-2-aminophenoxy tetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate
InChI-nyckel ISHIDQUFPVMERM-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)OC2=CC=CC=C2N
IUPAC-namn tert-butyl-4-(2-aminofenoxi)piperidin-1-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 292.379
PubChem CID 2794768
Formel vikt 292.38
Procent renhet 97%