Läs mer
tert-butyl-4-(2-aminofenyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinkarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10259202
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10259202 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10371013 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10259202 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC30714CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 170017-74-0
Molekylformel C15H23N3O2
Molekylvikt (g/mol) 277.37
MDL-nummer MFCD04115046
InChI-nyckel LNDQGWAWYKFYAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-4-2-aminophenyl piperazine, tert-butyl 4-2-aminophenyl piperazine-1-carboxylate, 2-4-boc-piperazin-1-yl aniline, tert-butyl 4-2-aminophenyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, 1-boc-4-2-aminophenyl-piperazine, 4-2-amino-phenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 2-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl aniline, 4-2-aminophenyl piperazine, n1-boc protected, pubchem12189, acmc-1bzzw
PubChem CID 2795530
IUPAC-namn tert-butyl-4-(2-aminofenyl)piperazin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C1=CC=CC=C1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tert-butyl 4-(2-aminophenyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 277.37
Procent renhet 97%