Läs mer
tert-butyl-4-(2-aminofenyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinkarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3486425
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 10259202
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC30714CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 170017-74-0
Molekylformel C15H23N3O2
Molekylvikt (g/mol) 277.37
MDL-nummer MFCD04115046
InChI-nyckel LNDQGWAWYKFYAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-4-2-aminophenyl piperazine, tert-butyl 4-2-aminophenyl piperazine-1-carboxylate, 2-4-boc-piperazin-1-yl aniline, tert-butyl 4-2-aminophenyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, 1-boc-4-2-aminophenyl-piperazine, 4-2-amino-phenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 2-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl aniline, 4-2-aminophenyl piperazine, n1-boc protected, pubchem12189, acmc-1bzzw
PubChem CID 2795530
IUPAC-namn tert-butyl-4-(2-aminofenyl)piperazin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C1=CC=CC=C1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tert-butyl 4-(2-aminophenyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 277.37
Procent renhet 97%