Läs mer
tert-butyl-4-(2-formylfenyl)piperazin-1-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10461503
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Bärnstensglasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10461503 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10210085 5 g Bärnstensglasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10461503 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC30704DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Chemical Identifiers
CAS 174855-57-3
Molekylformel C16H22N2O3
Molekylvikt (g/mol) 290.363
MDL-nummer MFCD05864664
InChI-nyckel FGJACYJASSSXNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-4-2-formylphenyl piperazine, tert-butyl 4-2-formylphenyl piperazine-1-carboxylate, 4-2-formylphenyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-2-formylphenyl piperazinecarboxylate, 4-2-formyl-phenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, acmc-20a0zo, n-boc-4-2-formylphenyl-piperazine, 1-n-boc-4-2-formylphenyl piperazine, 1-boc-4-2-formyl-phenyl-piperazine
PubChem CID 6490990
IUPAC-namn tert-butyl 4-(2-formylfenyl)piperazin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=CC=C2C=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Tert-butyl 4-(2-formylphenyl)piperazine-1-carboxylate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 290.36