Läs mer
tert-Butyl 4-(2-hydroxyethyl)piperazine-1-carboxylate, 97%
Produktkod. 10001664
Change view
Amber Glass Bottle; 5g
Produktkod.
10001664 Amber Glass Bottle; 5g
1 options
Produktkod. 10001664 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer AW00470DE
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl 4-(2-hydroxyethyl)piperazine-1-carboxylate
CAS 77279-24-4
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Molekylformel C11H22N2O3
Kvantitet 5 g
Synonym tert-butyl 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-carboxylate, 1-boc-4-2-hydroxyethyl piperazine, 1-tert-butyloxy carbonyl-4-hydroxyethyl piperazine, tert-butyl 4-2-hydroxyethyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, 1-boc-4-2-hydroxyethyl-piperazine, 4-2-hydroxy-ethyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-2-hydroxyethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-4-2-hydroxyethyl piperazine, tert-butyl 4-2-hydroxyethyl-1-piperazinecarboxylate, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
InChI-nyckel VRXIOAYUQIITBU-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)CCO
IUPAC-namn tert-butyl 4-(2-hydroxyethyl)piperazine-1-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 230.308
PubChem CID 735736
Formel vikt 230.31
Procent renhet 97%