Läs mer
tert-butyl-4-[2-(hydroximetyl)fenyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazinkarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10533314
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10533314 1 g 1g
10163714 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10533314 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC30709DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 179250-28-3
Molekylformel C16H24N2O3
Molekylvikt (g/mol) 292.379
InChI-nyckel MQZUQGHXDLMAKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-n-boc-piperazinyl benzyl alcohol, tert-butyl 4-2-hydroxymethyl phenyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, tert-butyl 4-2-hydroxymethyl phenyl piperazine-1-carboxylate, pubchem11335, 1-boc-4-hydroxymethyl-phenyl-piperazine, 1-boc-4-2-hydroxymethyl-phenyl-piperazine, 1-2-hydroxymethyl-phenyl-piperazine-4-carboxylic, 1-t-butoxycarbonyl-4-2-hydroxymethyl-phenyl-piperazine, 4-2-hydroxymethylphenyl piperazine-1-carboxylic acid t-butyl ester
PubChem CID 7127802
IUPAC-namn tert-butyl 4-[2-(hydroximetyl)fenyl]piperazin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=CC=C2CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl 4-[2-(hydroxymethyl)phenyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 292.38