Läs mer
tert-butyl 4-(3-aminobensyl)piperazin-1-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl 4-(3-aminobenzyl)piperazine-1-carboxylate |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 291.39 |
| Procent renhet | 97% |