Läs mer
tert-butyl 4-(3-aminobensyl)piperazin-1-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10780364
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10780364 250 mg 250mg
10506713 1 g 1g
10642875 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10780364 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC30414CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 361345-40-6
Molekylformel C16H25N3O2
Molekylvikt (g/mol) 291.395
InChI-nyckel VKSINZNBWVJILC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-3-aminobenzyl piperazine-1-carboxylate, 1-boc-4-3-aminobenzyl piperazine, 3-4-boc-piperazin-1-yl-methyl aniline, tert-butyl 4-3-aminophenyl methyl piperazine-1-carboxylate, 3-1-boc-piperazin-4-yl-methyl-aniline, tert-butyl 4-3-aminophenyl methyl piperazinecarboxylate, 4-3-amino-benzyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, pubchem12209, acmc-1ah36, 4-3-aminobenzyl piperazine, n1-boc protected
PubChem CID 7127799
IUPAC-namn tert-butyl 4-[(3-aminofenyl)metyl]piperazin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)CC2=CC(=CC=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl 4-(3-aminobenzyl)piperazine-1-carboxylate
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 291.39
Procent renhet 97%