missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
tert-Butyl 4-(3-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)piperidine-1-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl 4-(3-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)piperidine-1-carboxylate |
| CAS | 1211876-26-4 |
| Molekylformel | C13 H20 Br N3 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 4-(3-Bromopyrazol-1-yl)piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20BrN3O2/c1-13(2,3)19-12(18)16-7-4-10(5-8-16)17-9-6-11(14)15-17/h6,9-10H,4-5,7-8H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)n2ccc(Br)n2 |
| IUPAC-namn | tert-butyl 4-(3-bromopyrazol-1-yl)piperidine-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 330.221 |
| Formel vikt | 329.074 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?