Läs mer
tert-butyl-4-(3-formylbensyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinkarboxylat,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10164642
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10164642 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10164642 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC30404DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tert-butyl 4-(3-formylbenzyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
CAS 850375-08-5
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C17H24N2O3
MDL-nummer MFCD06658977
Kvantitet 1 g
Synonym tert-butyl 4-3-formylbenzyl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-3-formylbenzyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, tert-butyl 4-3-formylphenyl methyl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl4-3-formylbenzyl piperazine-1-carboxylate, 4-3-formylbenzyl piperazine, n1-boc protected, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-3-formylphenyl methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 4-3-formylbenzyl piperazine, 3-1-piperidinyl benzaldehyde, n4-boc protected, 1-3-formyl-phenyl-piperazine-4-carboxylic acid t, 3-piperazin-4-yl methyl benzaldehyde, n1-boc protected
InChI-nyckel YIKZZJRCKPEHGU-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)CC2=CC=CC(=C2)C=O
IUPAC-namn tert-butyl-4-[(3-formylfenyl)metyl]piperazin-1-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 304.39
PubChem CID 2795522
Formel vikt 304.39
Procent renhet 97%