Läs mer
tert-butyl 4-(3-hydroxifenyl)perhydro-1,4-diazepin-1-karboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10172794
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10172794 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10086722 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
11346895 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10172794 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07901CB
Kemiska identifierare
CAS 886851-68-9
Molekylformel C16H24N2O3
Molekylvikt (g/mol) 292.38
MDL-nummer MFCD08690329
InChI-nyckel QDERCJJDCUXJSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-3-hydroxyphenyl perhydro-1,4-diazepine-1-carboxylate, tert-butyl 4-3-hydroxyphenyl-1,4-diazepane-1-carboxylate, 1h-1,4-diazepine-1-carboxylicacid, hexahydro-4-3-hydroxyphenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1h-1,4-diazepine-1-carboxylicacid,hexahydro-4-3-hydroxyphenyl-,1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 18525947
IUPAC-namn tert-butyl 4-(3-hydroxifenyl)-1,4-diazepan-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCCN(CC1)C1=CC(O)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tert-butyl 4-(3-hydroxyphenyl)perhydro-1, 4-diazepine-1-carboxylate
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 292.38
Procent renhet 95%