Läs mer
tert-butyl 4-(3-hydroxypropyl)piperidin-1-karboxylat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl 4-(3-Hydroxypropyl)piperidine-1-carboxylate |
| CAS | 156185-63-6 |
| Molekylformel | C13H25NO3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | tert-Butyl 4-(3-hydroxypropyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate, Boc-4-Piperidinepropanol, 1-N-Boc-4-(3'-propanol)piperidine |
| InChI formel | InChI=1S/C13H25NO3/c1-13(2,3)17-12(16)14-8-6-11(7-9-14)5-4-10-15/h11,15H,4-10H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CCCO)CC1 |
| IUPAC-namn | tert-butyl 4-(3-hydroxypropyl)piperidin-1-karboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 243.34 |
| Formel vikt | 243.1834 |