Läs mer
tert-butyl-4-(3-hydroxipropyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinkarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10692653
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10692653 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10325352 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10492824 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10692653 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB08457CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 156185-63-6
Molekylformel C13H25NO3
Molekylvikt (g/mol) 243.347
InChI-nyckel OXPWHPCCUXESFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-3-hydroxypropyl piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-3-hydroxypropyl tetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, 3-1-boc-4-piperidyl-1-propanol, 1-n-boc-4-3'-propanol-piperdine, 3-n-boc-piperidin-4-yl propanol, boc-4-piperidinepropanol, 4-3-hydroxypropyl piperidine, n-boc protected, 1-n-boc-4-3'-propanol-piperidine, 4-3-hydroxy-propyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-3-hydroxypropyl piperidinecarboxylate
PubChem CID 2800739
IUPAC-namn tert-butyl-4-(3-hydroxipropyl)piperidin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)CCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl 4-(3-hydroxypropyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 243.34
Procent renhet 95%