Läs mer
tert-butyl-4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,2,3,6-tetrahydropyridin-1-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(tert-Butoxycarbonyl)-3, 6-dihydro-2H-pyridine-4-boronic acidpinacol ester |
| CAS Min % | 97.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Kvantitet | 10 g |
| Formel vikt | 309.21 |
| Procent renhet | 97% |