Läs mer
tert-butyl 4-[4-(aminometyl)bensyloxi]piperidin-1-karboxylat, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10727125
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10727125 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10062224 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10727125 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC67913DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 946409-35-4
Molekylformel C18H28N2O3
Molekylvikt (g/mol) 320.433
MDL-nummer MFCD12198114
InChI-nyckel NZWAUTDCSSMVGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-4-aminomethyl benzyloxy piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-aminomethyl phenyl methoxy piperidine-1-carboxylate
PubChem CID 43811047
IUPAC-namn tert-butyl 4-[[4-(aminometyl)fenyl]metoxi]piperidin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)OCC2=CC=C(C=C2)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tert-butyl 4-[4-(aminomethyl)benzyloxy]piperidine-1-carboxylate
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 320.43
Procent renhet 90%