Läs mer
tert-Butyl 4-[4-(aminomethyl)phenyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate, ≥90%, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tert-butyl 4-[4-(aminomethyl)phenyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate |
| CAS Min % | 89.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 90% |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 291.39 |
| Procent renhet | 90% |