Läs mer
tert-butyl-4-(4-brombensyloxi)piperidin-1-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10317744
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10317744 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
11376855 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10317744 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC67910DA
Kemiska identifierare
CAS 930111-10-7
Molekylformel C17H24BrNO3
Molekylvikt (g/mol) 370.287
MDL-nummer MFCD09879975
InChI-nyckel HGSFDBSIEHXEQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-4-bromobenzyloxy piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-bromobenzyl oxy piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-bromophenyl methoxy piperidine-1-carboxylate, 4-4-bromobenzyloxy piperidine
PubChem CID 24229758
IUPAC-namn tert-butyl 4-[(4-bromfenyl)metoxi]piperidin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)OCC2=CC=C(C=C2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tert-butyl 4-(4-bromobenzyloxy)piperidine-1-carboxylate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 370.28
Procent renhet 97%