Läs mer
tert-butyl 4-(4-cyanofenyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinkarboxylat,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10619764
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10619764 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10619764 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC30016DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tert-butyl 4-(4-cyanophenyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
CAS 186650-98-6
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C16H21N3O2
MDL-nummer MFCD03791198
Kvantitet 1 g
Synonym tert-butyl 4-4-cyanophenyl piperazine-1-carboxylate, 1-boc-4-4-cyanophenyl piperazine, tert-butyl 4-4-cyanophenyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-4-cyanophenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 4-piperazin-4-yl benzonitrile,n1-boc protected, n-tert-butoxycarbonyl-4-4-cyanophenyl piperazine, t-butyl 4-4-cyanophenyl piperazine-1-carboxylate, 4-4-cyanophenyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-4-cyano-phenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
InChI-nyckel WIBWVYVIBJOVIW-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C#N
IUPAC-namn tert-butyl 4-(4-cyanofenyl)piperazin-1-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 287.363
PubChem CID 2795512
Formel vikt 287.36
Procent renhet 97%