Läs mer
tert-butyl 4-(4-fluorbensoyl)piperidin-1-karboxylat,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10164004
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10164004 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10164004 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07381DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl 4-(4-fluorobenzoyl)piperidine-1-carboxylate
CAS 160296-40-2
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C17H22FNO3
MDL-nummer MFCD04114990
Kvantitet 1 g
Synonym tert-butyl 4-4-fluorobenzoyl piperidine-1-carboxylate, 1-boc-4-4-fluorobenzoyl piperidine, 1-boc-4-4-fluoro-benzoyl-piperidine, 4-4-fluoro-benzoyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl4-4-fluorobenzoyl piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-fluorophenyl carbonyl piperidine-1-carboxylate, bio-farma bf002994, 4-4-fluorobenzoyl-n-t-butoxycarbonylpiperidine, 4-4-fluorobenzoyl-n-t-butoxylcarbonylpiperidine, 1-t-butoxycarbonyl-4-4-fluorobenzoyl piperidine
InChI-nyckel ARCRECZRQVSYIP-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)F
IUPAC-namn tert-butyl 4-(4-fluorbensoyl)piperidin-1-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 307.365
PubChem CID 7016484
Formel vikt 307.36
Procent renhet 95%