Läs mer
tert-butyl-4-(4-formyl-1,3-tiazol-2-yl)piperidin-1-karboxylat,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10481893
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10481893 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10748823 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10481893 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC31004CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 869901-02-0
Molekylformel C14H20N2O3S
Molekylvikt (g/mol) 296.385
MDL-nummer MFCD06658981
InChI-nyckel XLGKMJFDRZHAEV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7172298
IUPAC-namn tert-butyl-4-(4-formyl-1,3-tiazol-2-yl)piperidin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C2=NC(=CS2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl 4-(4-formyl-1, 3-thiazol-2-yl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym tert-butyl 4-4-formylthiazol-2-yl piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-formyl-1,3-thiazol-2-yl piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-formyl-1,3-thiazol-2-yl tetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, tert-butyl 4-4-formylthiazol-2-yl piperidine-1-ca, tert-butyl4-4-formylthiazol-2-yl piperidine-1-carboxylate, 1,1-dimethylethyl 4-4-formyl-2-thiazolyl-1-piperidinecarboxylate, 4-4-formyl-thiazol-2-yl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperidinecarboxylicacid, 4-4-formyl-2-thiazolyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 4-4-formyl-2-thiazolyl-1-piperidinecarboxylic acid,1,1-dimethylethyl ester
Formel vikt 296.39
Procent renhet 97%