Läs mer
tert-butyl 4-(4-formylbensyl)piperazin-1-karboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10360993
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10360993 250 mg 250mg
10035762 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10360993 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC30304CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 844891-09-4
Molekylformel C17H24N2O3
Molekylvikt (g/mol) 304.39
InChI-nyckel UMXKYTSTYWRBBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-4-formylbenzyl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-formylphenyl methyl piperazine-1-carboxylate, 4-piperazin-4-yl methyl benzaldehyde, n1-boc protected, tert-butyl 4-4-formylbenzyl-1-piperazinecarboxylate, tert-butyl-4-4-formylbenzyl piperazine-1-carboxylate, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-4-formylphenyl methyl-, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 2795517
IUPAC-namn tert-butyl 4-[(4-formylfenyl)metyl]piperazin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)CC2=CC=C(C=C2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl 4-(4-formylbenzyl)piperazine-1-carboxylate
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 304.39
Procent renhet 95%