Läs mer
tert-butyl-4-(4-formylbensyloxi)piperidin-1-karboxylat, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10622895
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10622895 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10632895 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10622895 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC67904DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 1080028-74-5
Molekylformel C18H25NO4
Molekylvikt (g/mol) 319.401
MDL-nummer MFCD11841070
InChI-nyckel WQFHJESQGSVMDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-4-formylbenzyloxy piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-formylphenyl methoxy piperidine-1-carboxylate, 1-4-formylbenzyl oxy piperidine, n-boc protected, tert-butyl 4-4-formylbenzyl oxy piperidine-1-carboxylate, 4-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl oxy methyl benzaldehyde
PubChem CID 33589526
IUPAC-namn tert-butyl 4-[(4-formylfenyl)metoxi]piperidin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)OCC2=CC=C(C=C2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tert-butyl 4-(4-formylbenzyloxy)piperidine-1-carboxylate
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 319.4
Procent renhet 90%