Läs mer
tert-butyl 4-[4-(hydroximetyl)-1,3-tiazol-2-yl]piperidin-1-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10285714
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10285714 5 g 5g
10505963 250 mg 250mg
10341563 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10285714 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC31009DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 864068-79-1
Molekylformel C14H22N2O3S
Molekylvikt (g/mol) 298.401
InChI-nyckel RDZWXODJIWMJPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-4-hydroxymethyl-1,3-thiazol-2-yl piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-hydroxymethyl thiazol-2-yl piperidine-1-carboxylate, 4-4-hydroxymethyl-thiazol-2-yl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-1,1-dimethylethyl 4-4-hydroxymethyl-2-thiazolyl-1-piperidine-carboxylate, 1-1,1-dimethylethyl 4-4-hydroxymethyl-2-thiazolyl-1-piperidinecarboxylate, 1-piperidinecarboxylicacid, 4-4-hydroxymethyl-2-thiazolyl-, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 7164573
IUPAC-namn tert-butyl 4-[4-(hydroximetyl)-1,3-tiazol-2-yl]piperidin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C2=NC(=CS2)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl 4-[4-(hydroxymethyl)-1, 3-thiazol-2-yl]piperidine-1-carboxylate
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 298.4
Procent renhet 95%