Läs mer
tert-Butyl 4-[4-(hydroxymethyl)benzyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate, ≥95%, Thermo Scientific™
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tert-butyl 4-[4-(hydroxymethyl)benzyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate |
| CAS | 622381-67-3 |
| CAS Min % | 94.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 95% |
| Förpackning | Amber Glass Bottle |
| Molekylformel | C17H26N2O3 |
| MDL-nummer | MFCD06658975 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | tert-butyl 4-4-hydroxymethyl benzyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, tert-butyl 4-4-hydroxymethyl benzyl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-hydroxymethyl phenyl methyl piperazine-1-carboxylate, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-4-hydroxymethyl phenyl methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 4-4-hydroxymethyl benzyl tetrahydro-1 2h-pyrazine carboxylate |
| Visa mer |