Läs mer
tert-butyl 4-[4-(hydroximetyl)fenyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazinkarboxylat,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10729773
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10729773 250 mg 250mg
10289722 1 g 1g
10602485 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10729773 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC30009CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 158985-37-6
Molekylformel C16H24N2O3
Molekylvikt (g/mol) 292.379
MDL-nummer MFCD06411543
InChI-nyckel PXKYXTXYWJKTSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-4-hydroxymethyl phenyl piperazine-1-carboxylate, 4-4-n-boc-piperazinyl benzyl alcohol, tert-butyl 4-4-hydroxymethyl phenyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, 4-4-n-boc-piperazinyl benzylalcohol, 4-4-tert-butoxycarbonyl piperazine benzyl alcohol, pubchem11318, buttpark 98\06-99, 4-1-boc-piperazin-4-yl phenylmethanol, 4-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl benzyl alcohol
PubChem CID 2795510
IUPAC-namn tert-butyl 4-[4-(hydroximetyl)fenyl]piperazin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl 4-[4-(hydroxymethyl)phenyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 292.38
Procent renhet 97%