Läs mer
tert-butyl-4-{4-[(metylamino)metyl]fenyl}piperazin-1-karboxylat,≥ 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10431703
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10431703 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10066162 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10431703 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC30046DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 681508-91-8
Molekylformel C17H27N3O2
Molekylvikt (g/mol) 305.422
MDL-nummer MFCD08060503
InChI-nyckel VERAVZPFPZKVCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-4-methylamino methyl phenyl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-methylaminomethyl phenyl piperazine-1-carboxylate
PubChem CID 7164564
IUPAC-namn tert-butyl-4-[4-(metylaminometyl)fenyl]piperazin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)CNC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tert-butyl 4-{4-[(methylamino)methyl]phenyl}piperazine-1-carboxylate
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 305.42
Procent renhet 90%