Läs mer
tert-butyl-4-{4-[(metylamino)metyl]pyrid-2-yl}piperazin-1-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10377494
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10377494 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
11346835 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10377494 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC50646DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 946409-15-0
Molekylformel C16H26N4O2
Molekylvikt (g/mol) 306.41
MDL-nummer MFCD09966148
InChI-nyckel BNLNDKXJNWJYKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-4-methylamino methyl pyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-methylamino methyl pyrid-2-yl piperazine-1-carboxylate
PubChem CID 28765107
IUPAC-namn tert-butyl-4-[4-(metylaminometyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-karboxylat
LEDER CNCC1=CC(=NC=C1)N1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl 4-{4-[(methylamino)methyl]pyrid-2-yl}piperazine-1-carboxylate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 306.41
Procent renhet 97%