Läs mer
tert-Butyl 4-(5-Bromo-1H-indazol-3-yl)piperidine-1-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl 4-(5-Bromo-1H-indazol-3-yl)piperidine-1-carboxylate |
| CAS | 1198284-77-3 |
| Molekylformel | C17H22BrN3O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H22BrN3O2/c1-17(2,3)23-16(22)21-8-6-11(7-9-21)15-13-10-12(18)4-5-14(13)19-20-15/h4-5,10-11H,6-9H2,1-3H3,(H,19,20) |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)c2n[nH]c3ccc(Br)cc23 |
| IUPAC-namn | tert-butyl 4-(5-bromo-2H-indazol-3-yl)piperidine-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 380.28 |