Läs mer
tert-butyl-4-(5-formylpyrid-2-yl)piperazin-1-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11300627
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11300627 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10172894 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11300627 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC43904CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 479226-10-3
Molekylformel C15H21N3O3
Molekylvikt (g/mol) 291.351
MDL-nummer MFCD08271923
InChI-nyckel NETKWTAEPIGRLQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 18525767
IUPAC-namn tert-butyl-4-(5-formylpyridin-2-yl)piperazin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=NC=C(C=C2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tert-butyl 4-(5-formylpyrid-2-yl)piperazine-1-carboxylate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym tert-butyl 4-5-formylpyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-5-formylpyrid-2-yl piperazine-1-carboxylate, 4-5-formylpyridin-2-yl piperazine, 4-5-formylpyridin-2-yl piperazine, n1-boc protected, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-5-formyl-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-piperazinecarboxylicacid,4-5-formyl-2-pyridinyl-,1,1-dimethylethyl ester
Formel vikt 291.35
Procent renhet 97%