Läs mer
tert-butyl-4-[5-(hydroximetyl)-4-metyl-1,3-tiazol-2-yl]piperidin-1-karboxylat,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10587273
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10587273 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10321043 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10587273 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC31109CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 857283-66-0
Molekylformel C15H24N2O3S
Molekylvikt (g/mol) 312.428
MDL-nummer MFCD07368658
InChI-nyckel YNLQKGMVENCCLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-5-hydroxymethyl-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl tetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, tert-butyl 4-5-hydroxymethyl-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl piperidine-1-carboxylate, 1-piperidinecarboxylicacid, 4-5-hydroxymethyl-4-methyl-2-thiazolyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-4-5-hydroxymethyl-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl piperidine, 4-5-hydroxymethyl-4-methyl-thiazol-2-yl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-5-hydroxymethyl-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl piperidine, n1-boc protected, tert-butyl 4-5-hydroxymethyl-4-methylthiazol-2-yl piperidine-1-carboxylate
PubChem CID 7164575
IUPAC-namn tert-butyl 4-[5-(hydroximetyl)-4-metyl-1,3-tiazol-2-yl]piperidin-1-karboxylat
LEDER CC1=C(SC(=N1)C2CCN(CC2)C(=O)OC(C)(C)C)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tert-butyl 4-[5-(hydroxymethyl)-4-methyl-1, 3-thiazol-2-yl]tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 312.43
Procent renhet 95%