Läs mer
tert-butyl-4-[5-(hydroximetyl)pyrid-2-yl]piperazin-1-karboxylat,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10632065
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10632065 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10026262 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10632065 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC43909CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 857284-20-9
Molekylformel C15H23N3O3
Molekylvikt (g/mol) 293.367
MDL-nummer MFCD08060526
InChI-nyckel QKCHWJYIPFBVRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-5-hydroxymethyl pyrid-2-yl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-5-hydroxymethyl pyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-5-hydroxymethyl-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-piperazinecarboxylicacid,4-5-hydroxymethyl-2-pyridinyl-,1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 7537576
IUPAC-namn tert-butyl-4-[5-(hydroximetyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=NC=C(C=C2)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl 4-[5-(hydroxymethyl)pyrid-2-yl]piperazine-1-carboxylate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 293.36
Procent renhet 97%