Läs mer
tert-Butyl 4-Aminobutanoate Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl 4-Aminobutanoate Hydrochloride |
| CAS | 58640-01-0 |
| Molekylformel | C8H17NO2 . HCi |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | tert-Butyl 4-Aminobutanoate Hydrochloride, tert-Butyl 4-Aminobutyric Acid Hydrochloride Ester, 4-Amino-1,1-dimethylethyl Butanoic Acid Hydrochloride Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17NO2.ClH/c1-8(2,3)11-7(10)5-4-6-9;/h4-6,9H2,1-3H3;1H |
| LEDER | Cl.CC(C)(C)OC(=O)CCCN |
| IUPAC-namn | tert-butyl 4-aminobutanoate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.69 |
| Formel vikt | 195.1026 |