Läs mer
tert-Butyl 4-aminobutyrate hydrochloride, 97%
Produktkod. 15442669
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15442669 1 g 1g
15452669 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15442669 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H65936.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 58640-01-0 | C8H18ClNO2 | 195.687 g/mol
Används som en viktig mellanprodukt för råvara för läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer Används som en viktig mellanprodukt för råvara
för läkemedel.
Anmärkningar
Förvaras i frysen vid (-20 °C). Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58640-01-0
Molekylformel C8H18ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 195.687
MDL-nummer MFCD00270592
InChI-nyckel CZVNLCOJFFYZPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-aminobutanoate hydrochloride, h-gamma-abu-otbu.hcl, h-gamma-abu-otbu hcl, gamma-aminobutyric acid t-butyl ester hcl, gamma-aminobutyric acid t-butyl ester hydrochloride, 4-aminobutyric acid tert-butyl ester hydrochloride, h-, a-abu-otbu.hcl, h-gaba-otbu . hcl, h-.gamma.-abu-otbu.hcl, h-gamma-abu-otbu hydrochloride
PubChem CID 24750478
IUPAC-namn tert-butyl-4-aminobutanoat;hydroklorid
LEDER CC(C)(C)OC(=O)CCCN.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl 4-aminobutyrate hydrochloride
Färg Vitt
Linjär formel H2NCH2CH2CH2CO2C(CH3)3·HCl
Kvantitet 1 g
Formel vikt 195.69
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.