Läs mer
tert-butyl-4-(aminokarbonyl)tetrahydropyridin-1(2H)-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11376965
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11376965 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
10631513 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10691123 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11376965 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00951EB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 91419-48-6
Molekylformel C11H20N2O3
Molekylvikt (g/mol) 228.292
MDL-nummer MFCD02180953
InChI-nyckel YHFUWPUJUMZXBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-n-boc-piperidine-4-carboxamide, 1-n-boc-isonipecotamide, 1-n-boc-4-piperidinecarboxamide, 1-tert-butoxycarbonyl piperidine-4-carboxamide, n-boc-4-piperidine carboxamide, 1-boc-4-piperidinecarboxamide, 4-carbamoyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-aminocarbonyl tetrahydropyridine-1 2h-carboxylate, 1-piperidinecarboxylic acid, 4-aminocarbonyl-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 4-carbamoylpiperidinecarboxylate
PubChem CID 2735646
IUPAC-namn tert-butyl-4-karbamoylpiperidin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tert-butyl 4-(aminocarbonyl)tetrahydropyridine-1(2H)-carboxylate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 25 g
Formel vikt 228.29
Procent renhet 97%