Läs mer
tert-butyl-4-(aminokarbotioyl)tetrahydropyridin-1(2H)-karboxylat, 95+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10426302
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10426302 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10601133 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
11386965 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10426302 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00952DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 214834-18-1
Molekylformel C11H20N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 244.353
InChI-nyckel SCGQNJHAAYUQOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-4-thiocarbamoylpiperidine, tert-butyl 4-aminocarbothioyl tetrahydropyridine-1 2h-carboxylate, 1-tert-butoxycarbonylpiperidine-4-carbothioamide, tert-butyl 4-thiocarbamoylpiperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-aminocarbonothioyl piperidine-1-carboxylate, 4-thiocarbamoyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, piperidine-4-thiocarboxamide, n1-boc protected, 1-tert-butoxycarbonyl-4-carbamothioylpiperidine, 1-tert-butoxycarbonyl piperidine-4-thiocarboxamide, tert-butyl 4-thiocarbamoyl-piperidine-1-carboxylate
PubChem CID 2735648
IUPAC-namn tert-butyl-4-karbamotioylpiperidin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C(=S)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl 4-(aminocarbothioyl)tetrahydropyridine-1(2H)-carboxylate
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 244.36
Procent renhet 95%